Learn More
Corning™ Elplasia™ 12K Flask
Codice prodotto. 17811965 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
80 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di coltura Dimensione della confezione
17811965 80 cm2 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17811965 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4537
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    496.61€ / pezzi 5
    Risparmia 38.39€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 06-11-2026
The Elplasia™ 12K Flask enables researchers to generate a high density of animal-free spheroids in a scaffold-free model.
  • Contains 152 microcavities per cm2 in a vessel footprint similar to that of a T-75 flask
  • Corning™ Ultra-Low Attachment (ULA) surface works with gravity and a rounded microcavity geometry to form approximately 12,000 spheroids of similar shape and size
  • ULA surface (a proprietary, animal-free, covalently bonded hydrogel), promotes the formation and easy harvesting of spheroids
  • Polystryene film is gas permeable with low autofluorescence
  • Round well-bottom geometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con (applicazione) Spheroid Formation
Sterilità Sterile
Forma del fondo Rectangular
Tipo di chiusura Vented Cap
Area di coltura 80 cm2
Volume (sistema metrico) di lavorazione 25 to 50 mL
Quantità 5 Ea.