Learn More
Cole-Parmer™ Mantello elettrico controllato serie EM
Codice prodotto. 11748352
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500mL
1000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11748352 50 mL Pezzo
11758352 100 mL Pezzo
11768352 250 ml Pezzo
11778352 500mL Pezzo
11788352 1000 mL Pezzo
11542674 3000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11748352 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3600202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    533.34€
    308.45€ / pezzi 1
    Risparmia 224.89€
    42% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Include un regolatore di energia incorporato con spie di alimentazione e funzionamento del riscaldatore. Il mantello elettrico controllato Electrothermal™ serie EM è dotato di una schermatura con messa a terra e fusibili doppi, per una maggiore sicurezza. I prodotti con maggiore capacità sono dotati di più elementi riscaldanti, per ottenere un trasferimento di calore più uniforme e diretto.
Includes a built-in energy regulator with indicator lamps for power and heater operation. Electrothermal™ EM Series Controlled Electromantle incorporates a grounded earth screen and double fuses for added safety. Larger capacity products have multiple heating elements, enabling a more even and directed transfer of heat.
  • Chemical resistant polypropylene housing is ''safe to the touch.''
  • Quickly and safely heat round-bottom flasks to 450°C (842°F).
  • These simple-to-use heating mantles feature a built-in power controller with dial markings from 1 to 10 for repeatability.
  • An amber-colored ''heater on'' light and a clear-colored ''power on'' light indicate when the heating mantle is in use.
  • The replaceable coiled heating element suspended within a thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer and support.
  • Unique ventilation slots and ceramic fiber insulation keep the chemical-resistant polypropylene exterior cool even while in use.
  • A safety earth (ground) screen and double fuses provide added safety.
Specifica
Tipo di chiusura Polypropylene Outer Case
Capacità 50 mL (1.7 oz.)
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Dimensioni (L x P x A) 260 x 175 x 127 mm
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 127 mm
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm
Tensione 230 V
Materiale Polypropylene
Dettagli alimentazione UK and EU plug
Wattage 60 W
Peso (sistema metrico) di spedizione 0.078 kg
Larghezza (sistema imperiale) 6.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 175 mm
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Capacità (sistema imperiale) 1.7 oz.
Temperatura (sistema imperiale) 842°F
Frequenza 50/60 Hz