Learn More
Cole-Parmer™ Mantello elettrico controllato serie EM
Codice prodotto. 11768352
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500mL
1000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11768352 250 ml Pezzo
11748352 50 mL Pezzo
11758352 100 mL Pezzo
11778352 500mL Pezzo
11788352 1000 mL Pezzo
11542674 3000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11768352 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3600210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00€
    393.17€ / pezzi 1
    Risparmia 149.83€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Include un regolatore di energia incorporato con spie di alimentazione e funzionamento del riscaldatore. Il mantello elettrico controllato Electrothermal™ serie EM è dotato di una schermatura con messa a terra e fusibili doppi, per una maggiore sicurezza. I prodotti con maggiore capacità sono dotati di più elementi riscaldanti, per ottenere un trasferimento di calore più uniforme e diretto.
Includes a built-in energy regulator with indicator lamps for power and heater operation. Electrothermal™ EM Series Controlled Electromantle incorporates a grounded earth screen and double fuses for added safety. Larger capacity products have multiple heating elements, enabling a more even and directed transfer of heat.
  • Tutti i mantelli elettrotermici riscaldanti passano attraverso la procedura di inbruciatura in al termine del processo di produzione consentendo un utilizzo immediato perché pronti per l'uso.
  • Custodia esterna in polipropilene con resistenza chimica
  • Per l'uso con palloni da 50 ml a 5 litri
  • Esclusivo sistema di ventilazione che permette di garantire la sicurezza al tatto della struttura esterna
  • Temperatura massima elemento 450°C
  • Regolatore di energia incorporato
  • Il modello EM5000/CE ha 2 circuiti per il riscaldamento a livello superiore e inferiore
  • Cartuccia riscaldatore sostituibile isolata
  • Spie di alimentazione e funzionamento del riscaldatore
  • Schermo con messa a terra e fusibili doppi per la massima sicurezza
  • Fornito con staffa per aste di supporto da 1.3 cm di diametro (ma non include le aste di supporto)
Specifica
Tipo di chiusura Polypropylene Outer Case
Capacità 250 mL (8.5 oz.)
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Dimensioni (L x P x A) 260 x 175 x 127 mm
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 127 mm
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm
Tensione 230 V
Materiale Custodia esterna in polipropilene
Dettagli alimentazione Spina UK e UE
Wattage 150 W
Peso (sistema metrico) di spedizione 0.78 kg
Larghezza (sistema imperiale) 6.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 175 mm
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Capacità (sistema imperiale) 8.5 oz.
Temperatura (sistema imperiale) 842°F
Frequenza 50/60 Hz