Learn More
Emamectin Benzoate (90%), TRC
Codice prodotto. 30003793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003793 500 mg 500mg
30040514 100 mg 100mg
30009240 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30003793 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE520500500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 155569-91-8
Formula molecolare C49 H75 N O13 . C48 H73 N O13 . 2 C7 H6 O2
Molecular Weight (g/mol) 2002.45
Sinonimo Avermectin B1, 4' '-deoxy-4' '-(methylamino)-, (4' 'R)-, benzoate (1:1), Avermectin B1, 4' '-deoxy-4' '-(methylamino)-, (4' 'R)-, benzoate (salt) (9CI), (4' 'R)-4' '-Deoxy-4' '-(methylamino)avermectin B1 benzoate, Affirm, Denim, Denim (pesticide), Emamectin benzoate, Emamectin benzoate (salt), MK 244, Methylamino abamectin benzoate, Proclaim, Proclaim 05SG, Proclaim 5SG, Revive, Revive (insecticide), Sch 58854, Shot Wan Liquid Formulation, Shot-Wan, Slice, Tree-age
SMILES CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@H](NC)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C.CN[C@@H]8[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]8OC)O[C@H]9[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]9OC)O[C@H]%10[C@@H](C)\C=C\C=C\%11/CO[C@@H]%12[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]%13C[C@@H](C\C=C\%10/C)O[C@@]%14(C%13)O[C@H](C(C)C)[C@@H](C)C=C%14)[C@]%11%12O)C.OC(=O)c%15ccccc%15.OC(=O)c%16ccccc%16
Specifica
Materiale o nome chimico Emamectin benzoate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C49H75NO13.C48H73NO13.2C7H6O2/c1-12-26(2)44-29(5)18-19-48(63-44)24-35-21-34(62-48)17-16-28(4)43(27(3)14-13-15-33-25-56-46-42(51)30(6)20-36(47(52)59-35)49(33,46)53)60-40-23-38(55-11)45(32(8)58-40)61-39-22-37(54-10)41(50-9)31(7)57-39;1-25(2)42-28(5)17-18-47(62-42)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)43(26(3)13-12-14-32-24-55-45-41(50)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-11)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-10)40(49-9)30(7)56-38;2*8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h13-16,18-20,26-27,29,31-32,34-46,50-51,53H,12,17,21-25H2,1-11H3;12-15,17-19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,16,20-24H2,1-11H3;2*1-5H,(H,8,9)/b14-13+,28-16+,33-15+;13-12+,27-15+,32-14+;;/t26-,27-,29-,31-,32-,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46+,48+,49+;26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41+,42+,43-,44-,45+,47+,48+;;/m00../s1
Peso formulazione 2001.1056