Learn More
Thermo Scientific Chemicals Emamectin benzoate, mixture
Codice prodotto. 16554374 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16554374 1 g 1g
16564374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16554374 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 463050010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 155569-91-8
Formula molecolare C56H81NO15
Molecular Weight (g/mol) 1008.26
InChI Key GCKZANITAMOIAR-XWVCPFKXSA-N
IUPAC Name (1'R,2S,4'S,5S,6R,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-6-[(2S)-butan-2-yl]-21',24'-dihydroxy-12'-{[(2R,4S,5S,6S)-4-methoxy-5-{[(2S,4S,5S,6S)-4-methoxy-6-methyl-5-(methylamino)oxan-2-yl]oxy}-6-methyloxan-2-yl]oxy}-5,11',13',22'-tetramethyl-5,6-dihydro-3',7',19'-trioxaspiro[pyran-2,6'-tetracyclo[15.6.1.1⁴,⁸.0²⁰,²⁴]pentacosane]-10',14',16',22'-tetraen-2'-one; benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1.CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](NC)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C4/CO[C@@H]5[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)O2)C=C[C@@H]1C
Specifica
Materiale o nome chimico Emamectin benzoate
Punto di fusione 146.0°C to 150.0°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform & methanol
Peso formulazione 1008.24