Learn More
KARTELL Embedding Rings
Codice prodotto. 10184711
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
41 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10184711 41 mm pezzi 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10184711 Fornitore KARTELL N. del fornitore 0291903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    144.54€ / pezzi 2000
    Risparmia 35.46€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 10-02-2027
Embedding Rings are made from ABS, available in multiple colors.
  • Embedding rings made from ABS.
  • Available in the colours: White (03), Blue (04), Yellow (06), Green (12), Pink (13).
Specifica
Product Type Embedding Ring
Materiale Plastic
Colore White
Lunghezza (sistema metrico) 41 mm
Larghezza (sistema metrico) 28 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.61 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.1 in.