Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™ con dimensioni poro 0.05μ m
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
314.00€ - 525.00€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Materiale MCE
Dimensione del poro 0.05 μm
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Diametro filtro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro filtro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10278090
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
VMWP02500
25 mm
396.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
10126380
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
VMWP04700
47 mm
525.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10218240
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
VMWP09025
90 mm
445.00€
pezzi 25
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10480391
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
VMWP01300
13 mm
314.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
  • Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
  • Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
  • Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
MCE
Non-sterile
105 μm
Hydrophilic
White
0.05 μm
0.74 mL/min x cm2
Filter Membranes