Learn More
Merck Aerosol Filter Holders, 47 mm
Vacuum-filter air or other gases from clean-room/open atmospheres/from closed systems for particulate contamination analysis.
1255.00€ - 1635.00€
Specifica
Area di filtraggio 9.6 cm2
Tipo Laboratory Filter Holders or Cyclones
Diametro (sistema imperiale) 2.7 in.
Diametro flessibile (sistema imperiale) 0.43 in.
Diametro (sistema metrico) 6.9 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) Lunghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10064660
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
XX5004710
Vacuum-Filter Air or Other Gases From Open Atmospheres for Particulate Contamination Analysis 4 in. 10.2 cm
1255.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10537651
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
XX5004740
Vacuum-filter air from clean-room for particulate contamination analysis 4 in. 10.2 cm
1600.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10489830
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
XX5004700
Vacuum-filter air or other gases From closed systems for particulate contamination analysis 7 in. 17.8 cm
1635.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
These aerosol filter holders are designed for monitoring airborne particulates from the environment and/or closed systems. Choose the holder design most appropriate for your method. Aerosol filter holders are available in two formats: open-type for open atmosphere sampling and a standard design with a closed connection and inlet dispersion chamber. Applications:Particulate Contamination Monitoring in Gases
Specifica
Specifica
9.6 cm2
2.7 in.
6.9 cm
Laboratory Filter Holders or Cyclones
0.43 in.
1.1 cm