Specifica
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma pozzetto | Conical Bottom (V-well) |
| N. per confezione | 100 |
| Quantità | 100/Pk. |