Learn More
Merck Aervent-50 Disposable Filters
Sterilizing-grade filters designed for critical small-scale gas line and air venting applications
3305.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Diametro (sistema metrico) | 62 mm |
Codice del prodotto | Marca | Stile ingresso | Quantità | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile ingresso | Quantità | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12831646
|
Merck
MTGR05000 |
Both sides: hose connection for 4 to 9.5mm I.D. latex tubing and Female Luer Slip | 100/Pk. | Filtro per siringa |
3305.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12841646
|
Merck
MTGR15000 |
Both sides: 0.75 in. (18mm) sanitary flange (TC) | 100/Pk. | Filtro per siringa |
3305.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Sterilizing-grade filters designed for critical small-scale gas line and air venting applications
- 50mm PTFE membrane
- Hydrophobic
- High flowrates and throughput, low extractables, low particle shedding
- Broad chemical compatibility
Applications:
Sterile venting of vessels and carboys, autoclave vacuum break lines, low volume sterile filtration of non-aqueous fluids, small fermenter inlet and exhaust gas filtration
Specifica
Autoclavable | |
0.2 μm | |
62 mm |