Learn More
Merck Protein G Reagent Kit
Reagents for Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein G with Amicon Ultra–0.5 Device
Marca:  Merck ACR5000PG
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 15534665
  • 451.00€ / 1 set
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For use with the Amicon Pro Affinity Conc: 3 ml Protein G resin, 2 X 66ml Bind/Wash Buffer, 12 ml Elution buffer, 2.5 ml Neutralization buffer
Specifica
Specifica
Single-use
Non-sterile
Regenerated Cellulose (RC)
1Pack
15 mL
Amicon Pro Affinity
Antibody purification
3 mL Protein G resin, 2 x 66 mL Bind/Wash Buffer, 12 mL Elution buffer, 2.5 mL Neutralization buffer
Centrifugal Filters