Learn More
Merck Amicon™ Pro Purification System with Ultra-0.5 Device, 10 Kda
Amicon Pro Purification System - A Centrifugal Tool collapsing protein purification with concentration & buffer exchange.
Marca:  Merck ACS501024
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 15292220
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Amicon Pro Purification System - A Centrifugal Tool collapsing protein purification with concentration & buffer exchange.
The Amicon™ Pro Purification System includes: Amicon Ultra NMWCO filters, Exchange devices, and Collection tubes with cap.
Specifica
Specifica
Single-use
Non-sterile
24 Amicon Ultra NMWCO 10 KDa filters, 24 Exchange devices, and 24 Collection tubes with cap
Centrifugal Filters
12 cm
10 kDa
Regenerated Cellulose (RC)
24Pack
10 mL