Learn More
Merck Unità di filtrazione per centrifughe Amicon™ Ultra-15
Per purificazione, concentrazione e desalinizzazione di proteine. Unità di filtrazione centrifughe EMD Millipore Amicon™ Ultra-15 realizzate con membrane Ultracel, alloggiamento in stirene/butadiene, provette in polipropilene e liner e tappi in polietilene. Disponibili in diversi livelli MWCO.
238.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale (membrana) | Cellulosa rigenerata Ultracel-PL a recupero elevato |
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 1 cm2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Purificazione, concentrazione e desalinizzazione di proteine |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13108396
|
Merck
UFC205024 |
50 kDa |
238.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Achieve both high sample recovery and fast sample processing. EMD Amicon™ Ultra Centrifugal Filter Units feature regenerated cellulose membranes that are ideal for protein & nucleic acid purification, concentration and desalting. Available in several diameters and molecular weight limits.
- Membrane in cellulosa rigenerata per recupero elevato Ultracel™-PL con MWCOs di 3, 10, 30, 50 o 100kDa
- La membrana verticale riduce la polarizzazione, per tempi di centrifuga ultrarapidi (fino a 10 - 15 min.)
- Membrana termosigillata per eliminare la possibilità di estraibili a valle
- Compatibilità universale con i rotori
- Elevato recupero di concentrato pari al >90%
- Alti fattori di concentrazione da 80 a 100 volte (volume minimo di concentrato finale: 200 μl)
- Monitoraggio semplice del campione grazie all'alloggiamento semitrasparente e alle graduazioni del volume
- Accesso diretto al campione nel pipettatore per recuperare il concentrato
- la concentrazione di campioni biologici contenenti antigeni, anticorpi, enzimi, acidi nucleici o microrganismi
- Purificazione di componenti macromolecolari provenienti da estratti di colture di tessuti o lisati cellulari
- Concentrazione di proteine diluite o prepurificate da eluenti in colonna
- Desalinizzazione e scambio di tampone
Specifica
Single-use | |
Non-sterile | |
Purificazione, concentrazione e desalinizzazione di proteine | |
Due provette da microcentrifuga | |
Centrifugal Filters | |
119.7 mm |
Cellulosa rigenerata Ultracel-PL a recupero elevato | |
1 cm2 | |
Copolimero dello stirene; butadiene | |
24/confezione | |
2 ml | |
15.9 mm |