Learn More
Merck Unità di filtrazione per centrifughe Amicon™ Ultra-2.0
Codice prodotto. 11592134 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
Dimensione della confezione:
pezzi 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO unitSize
11592134 10 kDa pezzi 24
11512144 30 kDa pezzi 24
11582134 3 kDa pezzi 24
13105096 100 kDa pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11592134 Fornitore Merck N. del fornitore UFC201024
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Due provette da microcentrifuga
Reverse spin capability provides consistent recoveries
  • Concentrate 2mL down to 15 – 70μL
  • True engineered dead stop provides consistent recovery without spinning to dryness
  • Reverse spin aids in sample recovery, especially with small, dilute samples
  • Vertical membrane design aligns with the filtrate for less clogging and faster filtering
  • Ultracel low-binding membrane combines with the innovative vertical housing to provide fast sample processing without sacrificing recovery
  • Fast processing, with 10- to 30-minute spin times
Applications:
  • Concentration of biological samples containing antigens, antibodies, enzymes, nucleic acids, or microorganisms
  • Purification of macromolecular components found in tissue culture extracts or cell lysates, removal of primer, linkers, or macromolecular labels from a reaction mix, and protein removal prior to HPLC
  • Desalting and buffer exchange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Cellulosa rigenerata
MWCO 10 kDa
Area di filtraggio 1 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Concentrazione di campioni biologici contenenti antigeni, enzimi, acidi nucleici o microrganismi; purificazione di componenti macromolecolari presenti in estratti di coltura di tessuti o lisati di cellule, rimozione di primer, linker o etichette macromolecolari da una miscela di reazione e rimozione delle proteine prima di un’analisi HPLC: Desalinizzazione e scambio tampone
Include Due provette da microcentrifuga
Forza max 14,000xG per centrifugazione per concentrazione; 1000xG per centrifugazione inversa
Quantità 24/confezione
Volume (sistema metrico) 2.0 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 0.196 in.
Lunghezza (sistema metrico) 4.99 cm