Learn More
Merck Reagenti con assorbimento del rumore BlØk™
Codice prodotto. p-3848379 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Fluorescence Assay
Mass Spectrometry
Western blotting, dot/slot blotting, spettrometria di massa
Product Type:
Block-FL Reagent
Block-PO Reagent
Reagente Blok-CH
Dimensione della confezione:
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Product Type unitSize
13141294 Western blotting, dot/slot blotting, spettrometria di massa Reagente Blok-CH 500mL
11320250 Fluorescence Assay Block-FL Reagent 500mL
11340250 Mass Spectrometry Block-PO Reagent 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13141294 Fornitore Merck N. del fornitore WBAVDCH01
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Minimize background in Western blots, increasing sensitivity for superior detection of even low-abundance proteins
  • Ready-to-use
  • Protein-free, reducing nonspecific binding, especially when using phosphoantibodies or avidin-biotin systems
  • Specially engineered for the EMD Millipore SNAP i.d.™ detection system, but may be used in traditional Western blotting protocols
  • Suitable for the dilution of primary and secondary antibodies
  • Sufficient for 19 miniblots (each 8 × 7cm blot requires at least 26mL for SNAP i.d.)
  • Compatible with streptavidin antibodies
  • Compatible with PVDF (Immobilon™ P, Immobilon FL) and nitrocellulose
  • Block-CH reagent is compatible with Immobilon HRP substrate
  • Choose from three Block reagents
  • Block-CH reagent for HRP chemiluminescence detection
  • Block-FL reagent for fluorescence detection
  • Block-PO reagent for phosphoprotein detection via chemiluminescence or fluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Reagente Blok-CH
Da utilizzare con (applicazione) Western blotting, dot/slot blotting, spettrometria di massa
Quantità 500 ml
Sufficiente per Diciannove 8 x miniblot 7 cm
Content And Storage Da 20° a 25 °C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Immobilon Block - CH (Chemiluminescent Blocker)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one