Learn More
Merck Centriprep™ Centrifugal Filter Units
For processing high-solute samples
349.00€ - 1455.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale (membrana) | Ultracel-YM Regenerated Cellulose |
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 2.84 cm2 |
Materiale alloggiamento | Regenerated Cellulose (RC) |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10733121
|
Merck
4304 |
10 kDa | 24Pack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10278490
|
Merck
4303 |
3 kDa | 96Pack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10626551
|
Merck
4311 |
50 kDa | 96Pack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10509412
|
Merck
4307 |
30 kDa | 96Pack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
For processing high-solute samples
Centriprep™ centrifugal filters are disposable ultrafiltration devices used for purifying, concentrating, and desalting biological samples in the 2–15 mL volume range. These complete, ready-to-use ultrafiltration devices are designed for operation in most centrifuges that can accommodate 50 mL centrifuge tubes. They are easy to use and offer a high flow rate. Centriprep™ devices consist of a sample container with a twist-lock cap, a filtrate collector containing a low-adsorptive, Ultracel™ regenerated cellulose membrane and an air-seal cap for sample isolation.Features & Benefits:
Applications:Concentration and Purification of Particle-laden Solutions, Solutions with High Solute Concentration, Separation of Low MW Solutes from Fermentation Broths, Cell Culture Media and Lysates
Specifica
Single-use | |
Non-sterile | |
Regenerated Cellulose (RC) | |
12 to 15 mL |
Ultracel-YM Regenerated Cellulose | |
2.84 cm2 | |
Centrifugal Filters | |
135 mm |