Learn More
Merck Diffusion Chamber Rings
Codice prodotto. 10035291 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
0.59 mm hole
No hole
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
10035291 No hole pezzi 50
10629131 0.59 mm hole pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10035291 Fornitore Merck N. del fornitore PR0001400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00€
    283.00€ / pezzi 50
    Risparmia 16.00€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Plexiglas rings with 14mm dia. for use with Diffusion chamber
  • Available with or without hole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Plexiglas™
Include No hole
Tipo Plexiglas™ Rings
Diametro (sistema imperiale) 0.55 in.
Diametro (sistema metrico) 14 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Diffusion Chamber Kit