Learn More
Merck Filtri a membrana in PVFD Durapore™: Tipo idrofilo: Dimensione del poro 0.45μ
Consigliati in applicazioni che richiedono recupero massimo. Membrane in PVDF EMD Millipore Durapore™: I pori da 0.45μ offrono portate e rese elevate, basso livello di estraibili, notevole compatibilità chimica e basso assorbimento proteico. Disponibili in diametri da 13mm a 142mm.
Marca: Merck HVLP14250
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20700kg
Descrizione
Recommended when maximum recovery is important. Durapore™ PVDF Membranes: 0.45μ Pore Size provide high flow rates and throughput, low extractables, broad chemical compatibility and low protein binding. Available in diameters ranging from 13mm to 142mm.
Durapore™ membranes provide high flow rates and throughput, low extractables and broad chemical compatibility. Hydrophlic Durapore™ membrane binds far less protein than nylon, nitrocellulose, or PTFE membranes.- Features & Benefits
Specifica
Not Autoclavable | |
White | |
PVDF | |
Non-sterile | |
Hydrophilic | |
50/Pk. | |
Filter Membranes | |
142 mm |
22 psi | |
Screen Filter | |
0.45 μm | |
>2.6 mL/min x cm2 | |
50Pack | |
125 μm | |
Hydrophilic | |
142 mm |