Learn More
Merck Filtri a membrana in PVFD Durapore™: Tipo idrofilo: Dimensione del poro 5.0μ
Recommended when maximum recovery is important
159.00€ - 337.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Punto di bolla | ≥0.2 bar, air with water |
Tipo di filtro | Screen filter |
Materiale | PVDF |
Dimensione del poro | 5 μm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10136630
|
Merck
SVLP04700 |
Bianco; senza griglia | 47 mm |
312.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10576912
|
Merck
SVLP02500 |
White; No Grid | 25 mm |
196.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10566912
|
Merck
SVLP01300 |
White; No Grid | 13 mm |
159.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10084660
|
Merck
SVWG04700 |
White; Gridded | 47 mm |
337.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Descrizione
Recommended when maximum recovery is important
- Spessore medio: 125 μm
- Indice di rifrazione tipico: 1.42
- Autoclavabili
- La forma idrofila è realizzata in polivinilidenfluoruro (PVDF); legame proteico inferiore rispetto a nitrocellulosa, nylon o PTFE
Applicazioni:
- Chiarificazione di aria e altri gas
- Filtrazione sterilizzante di soluzioni proteiche, terreni di coltura di tessuti, additivi, antibiotici e alcol
- Rimozione del particolato; saggi biologici (studi sul legame dei recettori, precipitati TCA)
Specifica
Not Autoclavable | |
Screen filter | |
5 μm | |
>15.4 mL/min x cm2 | |
100Pack | |
Filter Membranes |
≥0.2 bar, air with water | |
PVDF | |
Non-sterile | |
Hydrophilic | |
100/Pk. | |
Hydrophilic |