Learn More
Merck Filtri a membrana in PVDF Durapore™: idrofobici
Recommended when maximum recovery is important
dietro preventivo - 1045.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Colore | White |
Tipo di filtro | Screen Filter |
Materiale | PVDF |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10702161
|
Merck
HVHP01300 |
13 mm |
dietro preventivo
pezzi 100 |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
10248060
|
Merck
HVHP09050 |
90 mm |
dietro preventivo
pezzi 50 |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
10094600
|
Merck
HVHP04700 |
47 mm |
376.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10176150
|
Merck
HVHP14250 |
142 mm |
835.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10238060
|
Merck
HVHP02500 |
25 mm |
281.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17658645
|
Merck
HVLP06225 |
63.5 mm |
154.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 29-04-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15868077
|
Merck
HVLP07625 |
76 mm |
168.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10194313
|
Merck
HVLP00010 |
1045.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Recommended when maximum recovery is important
- Spessore medio: 125 μm
- Indice di rifrazione tipico: 1.42
- Autoclavabili
- La forma idrofila è realizzata in polivinilidenfluoruro (PVDF); legame proteico inferiore rispetto a nitrocellulosa, nylon o PTFE
Idrofobici:
- Chiarificazione di aria/gas; filtrazione sterilizzante di gas
Specifica
Not Autoclavable | |
Screen Filter | |
0.45 μm | |
Filter Membranes |
White | |
PVDF | |
Non-sterile |