Learn More
Merck Filtri a membrana Express™ PLUS
Plain white polyethersulfone membranes provide ultrafast filtration for a variety of applications
155.00€ - 665.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Colore | White |
Tipo di filtro | Screen Filter |
Materiale | PES |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10228250
|
Merck
GPWP04700 |
47 mm | 0.2 μm |
280.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10400041
|
Merck
GPWP01300 |
13 mm | 0.22 μm |
168.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10569022
|
Merck
GPWP02500 |
25 mm | 0.22 μm |
204.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10054590
|
Merck
GPWP09050 |
90 mm | 0.22 μm |
325.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10722151
|
Merck
GPWP14250 |
142 mm | 0.22 μm |
665.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10022433
|
Merck
HPWP01300 |
13 mm | 0.45 μm |
155.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10409183
|
Merck
HPWP14250 |
142 mm | 0.45 μm |
660.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10764974
|
Merck
HPWP09050 |
90 mm | 0.45 μm |
310.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 30-04-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10408023
|
Merck
HPWP02500 |
25 mm | 0.45 μm |
208.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10326353
|
Merck
HPWP04700 |
47 mm | 0.5 μm |
266.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Plain white polyethersulfone membranes provide ultrafast filtration for a variety of applications
- Tipo idrofilo, ad alta produttività, legame proteico ridotto
- Spessore: ≥150 μm e ≤200 μm
- Sterilizzazione: in autoclave (121°C a 1 bar), EO o gamma
- Endotossine batteriche: 0.5 EU/ml
- Estraibili gravimetrici: <1.5%
- Portata: 40 ml/min. cm2 a 2 bar, 25°C
Applicazioni:
Filtraggio ultrarapido di terreni di coltura di tessuti, additivi, tamponi e altre soluzioni acquose. Questa membrana viene utilizzata anche in numerosi dispositivi di filtrazione sterile pronti per l’uso.
Specifica
Not Autoclavable | |
Screen Filter | |
Non-sterile | |
Hydrophilic | |
Hydrophilic |
White | |
PES | |
Provide ultrafast filtration of tissue culture media, additives, buffers and other aqueous solutions. This membrane is also used in many ready-to-use sterile filtration devices. | |
Filter Membranes |