Learn More
Merck Millipore Membrane EZ-Pak™
Used for general microbiological analysis. EZ-Pak™ Membranes are sterile, ready-to-use membranes that eliminate contamination risk and save time.
Marca:  Merck Millipore EZHAWG474
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.52110kg
Codice prodotto. 10059880
Quantità Prezzo
1 1080.00€ / pezzi 600
3 902.88€ / pezzi 600
In stock, pronto per la spedizione: 8
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Used for general microbiological analysis. EZ-Pak™ Membranes are sterile, ready-to-use membranes that eliminate contamination risk and save time.
Press lever to uncover half of membrane surface for easy retrieval with forceps; other half remains in protective packaging. Unused membranes remain safely packed in pleated band.
  • Mixed Cellulose Ester
  • Sterile and grid surface
  • Used for general microbiological analysis
  • Certified to meet standard methods for the examination of Water and wastewater requirements
Specifica
Specifica
Certificato di conformità ai metodi standard per l'esame dei requisiti di acqua e acque reflue
1.85 in.
Analisi microbiologia generica e conta delle particelle
Griglia
Esteri misti di cellulosa
Sterile
Bianco
4.7 cm
Pinzette
Membrana EZ-Pak
0.45μ m