Learn More
Merck Accessories for Fluid Sampling Kit
Codice prodotto. 10131971 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Laboratory Filter Holders or Cyclones
Remote Sampling Assembly
Sampler Valve Hose Assembly
Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10131971 Tubing Pezzo
10059820 Remote Sampling Assembly Pezzo
10273251 Sampler Valve Hose Assembly Pezzo
10365521 Laboratory Filter Holders or Cyclones Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10131971 Fornitore Merck N. del fornitore XX6403780
Spedizione stimata: 29-12-2026
Accessori per portafiltri per la preparazione dei campioni.
Fluid Sampling Kit Components and Accessories
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Tygon™
Da utilizzare con (applicazione) Sampling turbine fuels, water or other liquids through Millipore™ contamination analysis monitors prior to gravimetric or colorimetric analysis
Tipo Tubing
Diameter (English) Inside 0.18 in.
Diameter (Metric) Inside 0.45 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fluid Sampling Kit