Learn More
Merck Filtri a membrana in PTFE Fluoropore™
Membrana idrofobica con supporto laminato per una più agevole manipolazione
357.00€ - 1240.00€
Specifica
Autoclavabile
Punto di bolla 7 psi
Colore Bianco
Materiale PTFE
Dimensione del poro 0.5 μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Diametro filtro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro filtro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10772901
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
FHLP01300
13 mm
357.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10084360
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
FHLP03700
37 mm
645.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10208000
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
FHLP09050
90 mm
985.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10106190
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
FHLP14250
142 mm
1240.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10617881
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
FHLP02500
25 mm
488.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • In politetrafluoroetilene (PTFE) legato a polietilene ad alta densità
  • L’umidificazione con metanolo o un altro fluido a bassa tensione superficiale rende idrofila la membrana
  • Lo spessore medio varia da 145 a 200 μm, a seconda del tipo di filtro
  • Ampia compatibilità chimica
  • Autoclavabili a 121°C (250°F)
Applicazioni:
Chiarificazione di acidi, basi e solventi; chiarificazione di soluzioni alcoliche; spettroscopia UV.
Specifica
Specifica
Bianco
0.5 μm
60 mL/min x cm2
8.0 l/min./cm quadrati
Filter Membranes
7 psi
PTFE
Non-sterile
Chiarificazione di acidi, basi e solventi; chiarificazione di soluzioni alcooliche; spettroscopia UV.
Idrofobico
Hydrophobic