Learn More
Merck Sampling Capsule for Metals Analysis, 0.45 μm
Disposable, EPA-accepted method for collecting groundwater prior to dissolved metals analysis.
67.75€ - 2640.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certified for 67 metals and 2 anions; meet U.S. EPA filtration requirements for 0.45 μm filtration. |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 600 cm2 |
Includes: Certificate showing lowest detectable level (LDL) analyses for a broad range of metals.
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10357553
|
Merck
GWSC04501 |
1Pack |
67.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10689023
|
Merck
GWSC04510 |
10Pack |
600.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10747074
|
Merck
GWSC04550 |
50Pack |
2640.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 05-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
These groundwater sampling capsules are an EPA-approved method for collection of groundwater prior to dissolved metal analysis. The pleated membrane provides four times more filtration area than a 142 mm filter disc for faster flow rates and higher throughput.Features & Benefits:
- Each capsule includes a certificate indicating lowest detectable level (LDL) analysis for 67 metals and 2 anions
- Low-extractable filter and housing materials minimize background during sample analysis
- Available with three different pore sizes to suit a variety of water conditions: 5.0 μm for high particulate levels, 1.0 μm for normal particulate levels, 0.45 μm for relatively clean water
Applications: Environmental Monitoring, Dissolved Metals Analysis in Water
Compliance
Certified for 67 metals and 2 anions; meet U.S. EPA filtration requirements for 0.45μm filtration.
Specifica
Not Autoclavable | |
0.45 μm | |
600 cm2 | |
Pharmaceutical Filters or Ultrafilters |
Certified for 67 metals and 2 anions; meet U.S. EPA filtration requirements for 0.45 μm filtration. | |
Non-sterile | |
HDPE | |
7.6 cm |