Learn More
Merck Hydrophobic Edge Membranes
Codice prodotto. 10629693 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Tipo di superficie:
Plain
Include:
Bulk (100 filters)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Tipo di superficie Include Dimensione della confezione
10629693 Non-sterile Plain Bulk (100 filters) pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10629693 Fornitore Merck N. del fornitore HAEP04700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    301.42€ / pezzi 100
    Risparmia 40.58€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
For microbiological and sterility testing of antibiotics and bacteriostatic drugs, as well as for filling machine operations
Hydrophobic edge membranes are standard MF-Type filters with edges. The non-wetting edge prevents drug intrusion under holder sealing rim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Materiale (membrana) MCE
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Microbiological and sterility testing of antibiotics and bacteriostatic drugs, as well as for filling machine operations
Idrofobicità Hydrophobic Edge
Include Bulk (100 filters)
Tipo di superficie Plain
Temperatura (sistema imperiale) operativa 167°F
Temperatura (sistema metrico) operativa 75°C
Spessore (sistema metrico) 150 μm
Tipo Hydrophobic Edge Membrane
Portata flusso d'acqua 60 mL/min/ cm2
Diametro (sistema imperiale) 1.85 in.
Diametro (sistema metrico) 4.7 cm
Diametro (sistema metrico) disco 4.7 cm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • .45 MCE 3mm Phobic Edge Wh PL 100Pk
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.