Learn More
Merck Hydrophobic Edge Membranes
For microbiological and sterility testing of antibiotics and bacteriostatic drugs, as well as for filling machine operations
353.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | Mixed Cellulose Esters (MCE) |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Idrofobicità | Hydrophobic Edge |
Tipo | Hydrophobic Edge Membrane |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Sterilità | Tipo di superficie | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Sterilità | Tipo di superficie | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10629693
|
Merck
HAEP04700 |
0.45 μm | Non-sterile | Plain | Bulk (100 filters) |
353.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Hydrophobic edge membranes are standard MF-Type filters with edges. The non-wetting edge prevents drug intrusion under holder sealing rimSpecifica
White | |
0.45 μm | |
Hydrophobic Edge Membrane | |
4.7 cm |
Mixed Cellulose Esters (MCE) | |
Hydrophobic Edge | |
1.85 in. | |
4.7 cm |