Learn More
Merck Millipore Hydrophobic 3mm Edge Membranes
For microbiological and sterility testing of antibiotics and bacteriostatic drugs, as well as for filling machine operations
Marca: Merck Millipore GSEP047S0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descrizione
- Nonwetting edge prevents solution intrusion under holder sealing rings
- Hydrophobic edge membranes are standard MF-Type (mixed cellulose ester) filters
- 47mm diameter
Specifica
White | |
Mixed Cellulose Ester | |
Sterile | |
4.7cm | |
Hydrophobic Edge Membrane |
Sterile-packed (10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, sterile) | |
0.22μm | |
Plain | |
Microbiological and sterility testing of antibiotics and bacteriostatic drugs, as well as for filling machine operations |
Sicurezza e movimentazione
- 0.22µm 47mm white plain membranes filters made of mixed cellulose esters, 3mm hydrophobic edge, sterile
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose