Learn More
Merck Membrane di trasferimento in PVDF Immobilon™: P
Codice prodotto. 10408793 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
7 cm
8 cm
8.5 cm
9 cm
10 cm
15 cm
20 cm
26 cm
26.5 cm
10 m
Larghezza (sistema metrico):
8.4 cm
8.5 cm
10 cm
12 cm
13.5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3.75 m
Formato:
Foglio
Roll
Rotolo
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
pezzi 10
pezzi 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Formato unitSize
10408793 8 cm 10 cm Foglio pezzi 10
10344661 26.5 cm 3.75 m Rotolo 1 rotolo
10503224 8.5 cm 13.5 cm Foglio pezzi 10
10505672 7 cm 8.4 cm Foglio pezzi 50
10458712 9 cm 12 cm Foglio pezzi 10
10663751 10 cm 10 cm Foglio pezzi 10
10384511 15 cm 15 cm Foglio pezzi 10
10180771 20 cm 20 cm Foglio pezzi 10
10796851 26 cm 26 cm Foglio pezzi 10
16329601 10 m 8.5 cm Roll Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10408793 Fornitore Merck N. del fornitore IPVH08100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    189.72€ / pezzi 10
    Risparmia 19.28€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideali per legare le proteine trasferite da varie matrici gel. Le membrane di trasferimento in PVDF EMD Millipore Immobilon™-P offrono manipolazione, colorazione e resistenza superiori rispetto alla nitrocellulosa. Per western blotting e sequenziamento delle proteine. Disponibili in fogli o rotoli.
Immobilon™ PVDF membranes are offered in four types, each optimized for a different protein blotting application. Convenient blotting sandwiches feature pre-cut sheets of membrane and blotting filter paper. Immobilon™ PVDF membranes have high protein adsorption, so you won’t lose proteins during transfer or reprobing. The open pore structure makes it easy to access bound proteins and remove unbound probes. In addition, Immobilon™ PVDF membranes optimized for fluorescent blots dramatically increase signal-to-noise ratios for high sensitivity in quantitative, multiplexing applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 8 cm
Larghezza (sistema metrico) 10 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per legare le proteine trasferite da un’ampia gamma di matrici gel
Formato Foglio
Materiale PVDF
Dimensione del poro 0,45 μm