Learn More
Merck Membrane di trasferimento in PVDF Immobilon™: P
Description
Includes
Immobilon-P Membrane, PVDF, 0.45μm, 8.5cm x10m roll
- Compatible stains: Coomassie brilliant blue, Amido black, India ink, Ponceau-S red, Colloidal gold, CPTS, Toluidine blue, Transillumination, Sypro™ ruby
Specifications
Specifications
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 8.5 cm |
| Descrizione | Filter code: IPVH; I mmobilon-P PVDF membrane |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chemiluminescence, Chromogenic, Radioactive Detection |
| Capacità di legame | Electrostatic, hydrophobic |
| Colore | White |
| Quantità | 1 |
| Formato | Roll |
| Materiale | PVDF |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
| Show More |