Learn More
Merck Membrane di trasferimento in PVDF Immobilon™: PSQ
Codice prodotto. 10491541 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10 m x 8.5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26 x 26 cm
26.5 cm x 3.75 m
7 x 8.4 cm
8 x 10 cm
8.5 x 13.5 cm
9 x 12 cm
Formato:
Roll
Rotolo
Sheet
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
pezzi 10
pezzi 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions (LxW) Formato unitSize
10491541 26.5 cm x 3.75 m Rotolo 1 rotolo
10153593 7 x 8.4 cm Sheet pezzi 50
11506345 8 x 10 cm Sheet pezzi 10
10163593 8.5 x 13.5 cm Sheet pezzi 10
10146470 10 x 10 cm Sheet pezzi 10
10094450 15 x 15 cm Sheet pezzi 10
10712731 26 x 26 cm Sheet pezzi 10
10481541 20 x 20 cm Sheet pezzi 10
10593984 9 x 12 cm Sheet pezzi 10
16339601 10 m x 8.5 cm Roll Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10491541 Fornitore Merck N. del fornitore ISEQ00010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00€
    587.00€ / 1 rotoli
    Risparmia 45.00€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Western blots and protein sequencing
Immobilon-PSQ Membrane:
  • 0.2 μm pore size and a large internal structure
  • Higher protein adsorption and sequencing yields than other membranes
  • Recommended for blotting proteins less than 20 kDa
  • Prevents blow-through of low molecular weight proteins
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Lunghezza (sistema metrico) 26.5 cm
    Larghezza (sistema metrico) 3.75 m
    Da utilizzare con (applicazione) Per il sequenziamento di proteine a basso o bassissimo peso molecolare (<20,000 Dalton)
    Larghezza (sistema imperiale) 147.63 in.
    Formato Rotolo
    Materiale Immobilon-PSQ
    Lunghezza (sistema imperiale) 10.43 in.
    Dimensione del poro 0.2 μm
    Dimensions (LxW) 26.5 cm x 3.75 m