Learn More
Merck Substrato Western Chemiluminescent HRP Immobilon™ (ECL)
Codice prodotto. 11536345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 x 25 ml
2 x 50 ml
2 x 250 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11536345 2 x 25 ml pezzi 2
11556345 2 x 250 ml pezzi 2
11546345 2 x 50 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11536345 Fornitore Merck N. del fornitore WBKLS0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    110.00€ / pezzi 2
    Risparmia 12.00€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Includes
Luminol, soluzione di perossido
Provides high sensitivity over a broad detection range at an economical price
  • Combines high sensitivity and low background
  • Allows detection of high- and low-abundance proteins in the mid-femtogram range
  • Lowers antibody consumption by two- to five-fold compared to less sensitive reagents
  • Compatible with PVDF and nitrocellulose membranes as well as all commonly used buffers and blocking reagents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western blotting, dot/slot blotting
Quantità 2 x 25 ml
Substrate Horseradish Peroxidase
Sufficiente per Membrana da 500 cm2
Content And Storage 25 ml luminol, 25 ml soluzione perossido. 2-8 °C