Learn More
Merck Supporto filtro in linea
Per agevolare la produzione in linea di liquidi o gas ultrapuliti mediante prefiltrazione a pressione
Marca: Merck XX4304700
348.13 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16262kg
Descrizione
- Materiale di filtraggio in polipropilene
- Portafiltro realizzato con tre manopole in nylon, per sostituire il filtro senza interferire con la tubatura collegata
- Connettore dentellato per tubo flessibile su entrambe le estremità (raccordi NPTF da 0.6 cm [1/4 poll.]) con connettore adatto per tubature flessibili dal diametro interno di 6 - 9.5 mm (0.2 - 0.4 poll.)
- Contiene prefiltri di profondità spessi 42 mm (1.7 poll.) o prefiltri a membrana da 47 mm (1.9 poll.)
- Diametro filtro: 47 mm (1.9 poll.)
Specifica
Not Autoclavable | |
Non-sterile | |
47 mm | |
7.6 cm |
Polypropylene | |
Laboratory Filter Holders or Cyclones | |
7.6 cm |