Learn More
Merck Substrato Luminata Forte Western HRP, 100 ml
Codice prodotto. 10394675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 ml
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10394675 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10394675 Fornitore Merck N. del fornitore WBLUF0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    183.00€ / 100mL
    Risparmia 19.00€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Reagente di rilevazione premiscelato e pronto all'uso per il rilevamento della chemioluminescenza HRP
  • Il reagente è stato abbinato per ottimizzare il range e la sensibilità del rilevamento, utilizzando vari anticorpi nei saggi Western blot.
  • Premescolato per maggiore comodità, in modo da evitare la contaminazione incrociata dei reagenti.
  • L'ampio intervallo di sensibilità soddisfa tutte le esigenze di rilevamento.
  • Risultati costanti, con meno errori di pipettaggio.
  • Stabile a 4°C e anche a temperatura ambiente, il che ne consente la conservazione sul banco di lavoro.
  • Migliori prestazioni di rilevamento rispetto alla concorrenza.
  • Compatibile con membrane PVDF e in nitrocellulosa, nonché con tutti i tamponi e i reagenti bloccanti più comuni.
Salvo indicazioni diverse riportate nel nostro catalogo o in altre documentazioni aziendali allegate ai prodotti, i nostri prodotti sono pensati solo per scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, il che include, ma non si limita a, utilizzi commerciali non autorizzati, utilizzi ai fini di diagnostica in vitro, utilizzi a fini terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione su esseri umani o animali.
Applicazioni:
western blotting, dot/slot blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Requisiti di stoccaggio da 18° a 24 °C
Da utilizzare con (applicazione) Dot/Slot Blot, Western Blot
Quantità 100 ml