Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-EMD Millipore: Dimensione del poro 0.45 um
Sfoglia Tutto Merck ProdottiDescrizione
Designed for a wide range of analytical and research applications. MF-Millipore™ Mixed Cellulose Ester Membranes, 0.45μm pore size are available in a range of diameters. Composed of mixed cellulose membrane in black or white with a plain or gridded surface.
MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features and Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Punto di bolla | ≥2.2 bar, aria con acqua |
| Colore | Nero |
| Monouso | Reusable |
| Tipo di filtro | Membrane Filter |
| Formato | Disc |
| Materiale | Esteri misti di cellulosa (MCE) (nitrato e acetato) |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Portata | 60 ml/min./cm quadrati |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- MCE 0.45 µm BK PL 25mm
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere per estinguere.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose