Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Dimensione del poro 3.0 μm
Per il monitoraggio dell'aria e dei fluidi, per la raccolta e l'analisi di particelle, per il controllo di qualità dei serbatoi di conservazione dei fluidi
144.00€ - 540.00€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Bianco
Materiale Esteri misti di cellulosa (MCE)
Dimensione del poro 3.0 μm
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Diametro filtro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro filtro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10389600
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SSWP04700
47 mm
238.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10094610
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SSWP01300
13 mm
144.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10432711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SSWP09025
90 mm
195.00€
pezzi 25
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10278390
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SSWP02500
25 mm
173.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10686931
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SSWP14250
142 mm
540.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Used in air monitoring, fluid, particle monitoring
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
  • Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
  • Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
  • Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Esteri misti di cellulosa (MCE)
Non-sterile
Per monitoraggio dell'aria; monitoraggio di fluidi; raccolta e analisi di particelle; controllo di qualità dei serbatoi di conservazione dei fluidi.
Hydrophilic
Bianco
3.0 μm
320 mL/min x cm2
Filter Membranes