Learn More
Merck Millipore Imbuti Microfil™
Available in different colors
Descrizione
Available in different colors
- Dimensioni pori da 0.22 μm per norme specifiche per test
- 0.45 μm per analisi microbiologiche generali
- 0.7 μm per rifiuti clorurati
- 0.8 μm per impieghi con lieviti o muffe
Order Info
Filtri a membrana MCE grigliati da 47 mm o cartuccia a membrana EZ-Pak™
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Kit: 150xMicrofil 250ml funnel + 150x0.45µm 47mm white gridded EZ-Pak membrane (cellulose esters)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose