Learn More
Merck Microscope Slides
Descrizione
Accessories for filter holders for sample preparation.
Specifica
Specifica
| Larghezza (sistema metrico) | 5.0 cm |
| N. per confezione | 72 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Frosted | Not Frosted |
| Materiale | Glass |
| Tipo | Microscope Slide |
| Conteggio pozzetti | 0 |
| Colore | Clear |
| Rivestimento | Senza rivestimento |
| Da utilizzare con (applicazione) | Accessories for filter holders for sample preparation |
| Vedi altri risultati |