Learn More
Merck Filtri Millex™: Ingresso Luer Lock femmina; uscita Luer Slip maschio
Sfoglia Tutto Merck ProdottiDescrizione
Protect vacuum sources from contamination and moisture damage
Millex™ syringe filter units with hydrophobic Fluoropore™ or Millipore Express™ PLUS PES membrane are ideal for in-line sterilization of gases and venting sterile containers, and filters with Fluoropore™ membrane can also be used for sterilizing or clarifying organic solutions. There are also specialized filter units to protect hemodialysis transducers from blood and moisture. The 50 mm Millex™ filter units are especially useful for vacuum line protection. All units are bi-directional.
Features and Benefits:- Specialized filter units protect hemodialysis transducers from blood and moisture.
- 50 mm Millex™ units ideal for vacuum line protection.
- All Millex™ Hydrophobic PTFE units are bi-directional in flow.
Applications:
- Sterilizing Gases, Vacuum Line Protection, Venting Sterile Containers, Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
- Protect vacuum Sources From Contamination and Moisture Damage
- Sterilize Ambient Air Entering Fermenters
- Filter Incubator Gas to Protect Against Contamination
- Filter Nitrogen and Air used to Dry Liquid Samples
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Monouso | Single-use |
| Tipo di filtro | Air Syringe Filter |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tubing |
| Materiale | PVC |
| Materiale (membrana) | PTFE |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Volume del campione | 100 mL |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la protezione di fonti di vuoto da contaminazione e altri danni dovuti all’umidità; per la sterilizzazione dell'aria ambiente in ingresso nei fermentatori; filtrazione dei gas dell’incubatore per la massima protezione dalla contaminazione; filtrazione dell'azoto e dell'aria utilizzati per l'essiccazione dei campioni liquidi |
| Vedi altri risultati |