Learn More
Merck Filtri Millex™: Ingresso Luer Lock femmina; uscita Luer Slip maschio
Protect vacuum sources from contamination and moisture damage
372.00€ - 438.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Protect vacuum Sources From Contamination and Moisture Damage; Sterilize Ambient Air Entering Fermenters; Filter Incubator Gas to Protect Against Contamination; Filter Nitrogen and Air used to Dry Liquid Samples |
Materiale (membrana) | PTFE |
Dimensione del poro | 0.22μ m |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10300121
|
Merck
SLFG025LS |
Sterile | Protect vacuum Sources From Contamination and Moisture Damage; Sterilize Ambient Air Entering Fermenters; Filter Incubator Gas to Protect Against Contamination; Filter Nitrogen and Air used to Dry Liquid Samples |
438.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10499830
|
Merck
SLFG02550 |
Non-sterile | Protect vacuum Sources From Contamination and Moisture Damage; Sterilize Ambient Air Entering Fermenters; Filter Incubator Gas to Protect Against Contamination; Filter Nitrogen and Air used to Dry Liquid Samples |
372.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Protect vacuum sources from contamination and moisture damage
- Con membrane PTFE idrofobiche
- Alloggiamento in polipropilene (ad eccezione di SLFG-025-LS e -50, con alloggiamento in PVC)
- Varietà di combinazioni di entrata/uscita, tra cui il portagomma a gradini e NPT 1/8
- Non sterile, autoclavabile, bidirezionale
Applicazioni:
- Protezione delle fonti di vuoto da contaminazione e danni dovuti all'umidità
- Sterilizzazione dell'aria ambiente in ingresso nei fermentatori
- Filtrazione del gas dell’incubatore per la protezione dalla contaminazione
- Filtrazione dell’azoto e dell’aria utilizzati per l’essiccazione dei campioni liquidi
Specifica
Sì | |
Protect vacuum Sources From Contamination and Moisture Damage; Sterilize Ambient Air Entering Fermenters; Filter Incubator Gas to Protect Against Contamination; Filter Nitrogen and Air used to Dry Liquid Samples | |
0.22μ m | |
100 mL | |
2.5 cm |
Single-use | |
PTFE | |
Cloruro di polivinile | |
25 mm |