Learn More
Merck Filtri Millex™: Presa per tubi in silicone
Per la protezione di sfiati di fonti di vuoto e dai danni dovuti all'umidità
Marca: Merck SLFG65010
181.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.26640kg
Descrizione
Protect vacuum sources from contamination and moisture damage
- Con membrane PTFE idrofobiche
- Alloggiamento in polipropilene (ad eccezione di SLFG-025-LS e -50, con alloggiamento in PVC)
- Varietà di combinazioni di entrata/uscita, tra cui il portagomma a gradini e NPT 1/8
- Non sterile, autoclavabile, bidirezionale
Applicazioni:
- Protezione delle fonti di vuoto da contaminazione e danni dovuti all'umidità
- Sterilizzazione dell'aria ambiente in ingresso nei fermentatori
- Filtrazione del gas dell’incubatore per la protezione dalla contaminazione
- Filtrazione dell’azoto e dell’aria utilizzati per l’essiccazione dei campioni liquidi
Specifica
Sì | |
Single-use | |
PTFE | |
Non-sterile | |
Polipropilene | |
1/8 in. NPTM | |
4 L | |
5 cm |
Inlet and Outlet, 1/8 NPT | |
Protect vacuum sources from contamination and moisture damage; sterilize ambient air entering fermenters; filter incubator gas to protect against contamination; filter nitrogen and air used to dry liquid samples | |
0.2 μm | |
Per la protezione di fonti di vuoto da contaminazione e altri danni dovuti all’umidità; per la sterilizzazione dell'aria ambiente in ingresso nei fermentatori; filtrazione dei gas dell’incubatore per la massima protezione dalla contaminazione; filtrazione dell'azoto e dell'aria utilizzati per l'essiccazione dei campioni liquidi | |
Stepped Hose Barb with Female Luer slip interior | |
10Pack | |
50 mm |