Learn More
Merck Millipore Filtri Millex™: Ingresso e uscita per tubi in lattice
Per proteggere sfiati di fonti di vuoto e di recipienti/bioreattori da contaminazione e danni dovuti all'umidità. Filtri EMD Millipore Millex™: L'ingresso e l'uscita per tubi in lattice sono realizzati in robusto polipropilene con membrane in PTFE idrorepellenti. Disponibilità di pori con dimensioni di 0.2, 0.45 e 1.0 µm.
Marca:  Merck Millipore SLFH05000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10217950
  • 1075.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata
13-04-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Protect vacuum sources and tank/bioreactor venting from contamination and moisture damage. Millex™ Filters: Inlet and Outlet for Latex Tubing are constructed of sturdy polypropylene with hydrophobic PTFE membranes. Available in 0.2, 0.45 and 1.0μm pore sizes.
  • Stepped hose barb with female Luer slip interior
  • Polypropylene housing with Fluoropore™ hydrophobic PTFE membranes
  • Nonsterile, autoclavable and bidirectional
  • Filter unit specifications:
    • 50mm filter diameter
    • 71mm height
    • 19.6cm2 filtration area
    • 4L process volume
    • 60psi maximum inlet pressure
    • 121°C maximum operating temperature
  • Ideal for use with:
    • Protect vacuum sources from contamination and moisture damage
    • Sterilize ambient air entering fermenters
    • Filter incubator gas to protect against contamination
    • Filter nitrogen and air used to dry liquid samples
Specifica
Specifica
Polypropylene
0.45μm
Yes
Filtering vacuum sources and tank/bioreactor venting with analytical sample preparation
100/Pk.
PTFE
Non-sterile
50 mm
Stepped hose barb with female Luer slip