Learn More
Merck Filtri Millex™: Ingresso e uscita per tubi in lattice
Per proteggere sfiati di fonti di vuoto e di recipienti/bioreattori da contaminazione e danni dovuti all'umidità. Filtri EMD Millipore Millex™: L'ingresso e l'uscita per tubi in lattice sono realizzati in robusto polipropilene con membrane in PTFE idrorepellenti. Disponibilità di pori con dimensioni di 0.2, 0.45 e 1.0 µm.
195.00€ - 1470.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Filtering vacuum sources and tank/bioreactor venting with analytical sample preparation |
Materiale (membrana) | PTFE |
Dimensione del poro | 1μ m |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10518242
|
Merck
SLFA05010 |
1μ m | 10/conf. |
195.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10278040
|
Merck
SLFA05000 |
1.0 μm | 100/Pk. |
1470.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Protect vacuum sources and tank/bioreactor venting from contamination and moisture damage. Millex™ Filters: Inlet and Outlet for Latex Tubing are constructed of sturdy polypropylene with hydrophobic PTFE membranes. Available in 0.2, 0.45 and 1.0μm pore sizes.
- Raccordo portagomma con interno Luer-Slip femmina
- Alloggiamento in polipropilene con membrane idrorepellenti in PTFE Fluoropore™
- Non sterili, autoclavabili e bidirezionali
- Specifiche dell'unità di filtrazione:
- Diametro del filtro 50 mm
- Altezza 71 mm
- Area di filtrazione 19.6 cm2
- Volume di processo 4 l
- Pressione massima in ingresso 60 psi
- Temperatura operativa massima 121 °C
- Ideale per:
- Protezione di fonti di vuoto da contaminazione e danni da umidità
- Sterilizzazione dell'aria ambiente in ingresso nei fermentatori
- Filtrazione dei gas dell'incubatore per la massima protezione dalla contaminazione
- Filtrazione dell'azoto e dell'aria utilizzati per l'essiccazione dei campioni liquidi
Specifica
Sì | |
Filtering vacuum sources and tank/bioreactor venting with analytical sample preparation | |
1μ m | |
Per la protezione di fonti di vuoto da contaminazione e altri danni dovuti all’umidità; per la sterilizzazione dell'aria ambiente in ingresso nei fermentatori; filtrazione dei gas dell’incubatore per la massima protezione dalla contaminazione; filtrazione dell'azoto e dell'aria utilizzati per l'essiccazione dei campioni liquidi | |
Stepped hose barb with female Luer slip | |
50 mm |
Single-use | |
PTFE | |
Non-sterile | |
Polipropilene | |
4 L | |
5 cm |