missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Millipore Filtri per siringa non sterili Millex™ con alloggiamento in PE - PTFE idrofilo

Per la rimozione di particolati, la riduzione del rapporto segnale/rumore e il mantenimento di linee di riferimento piatte

Marca:  Merck Millipore SLLHR04NK

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10228480

  • 1748.00€ / pezzi 1000


Spedizione stimata
20-04-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Broad chemical compatibility Choose for filtering aqueous and organic solutions Low protein binding

Specifica

Specifica

Per la filtrazione di soluzioni acquose e organiche
Politetrafluoroetilene (PTFE)
4.0 mm
Filtro per siringa
Polietilene
0.45 μm
1000/conf.
Videos
SDS
Documenti