Learn More
Merck Filtri per siringa non sterili Millex™ con alloggiamento in PE - PTFE idrofilo
Per la rimozione di particolati, la riduzione del rapporto segnale/rumore e il mantenimento di linee di riferimento piatte
264.00€ - 2855.00€
Specifica
Monouso Single-use
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Analytical sample prep
Temperatura (sistema metrico) max 45°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Diametro filtro (sistema metrico) Stile uscita Codice filtro Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro filtro (sistema metrico) Stile uscita Codice filtro Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10044470
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLLHR04NL
4.0 mm Male Luer slip, stepped LH 100/conf.
264.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10166082
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLLHC13NL
13 mm Male Luer slip LH 100Pack
439.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10022193
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLLHH13NK
13 mm Male Luer slip LH 1000Pack
2855.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10636151
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLCRT13NL
13 mm Tube outlet LCR 100Pack
505.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10288282
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLLHC25NS
25 mm Male Luer slip LH 50Pack
377.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16339055
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLCR033NB
33 mm Male Luer slip LCR 250
1110.00€
250 confezioni
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10379730
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLCR013NL
13 mm Male Luer slip LCR 100Pack Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10298230
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLCR013NK
13 mm Male Luer slip LCR 1000Pack Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Ampia compatibilità chimica Da utilizzare per filtrare soluzioni acquose e organiche Basso legame proteico
Specifica
Specifica
Single-use
Non-sterile
45°C
0.45 μm
Analytical sample prep