Learn More
Merck Filtri per siringa non sterili Millex™ con alloggiamento in PE - membrana in PVDF - Diametro di 4 mm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
2075.00€
Specifica
Monouso Single-use
Materiale PVDF Membrane
Materiale (membrana) PVDF
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Materiale alloggiamento N. per confezione Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale alloggiamento N. per confezione Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
10411551
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLHVR04NK
HDPE 1000Pack 0.45 μm
2075.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
  • Con ingresso Luer-Lok™ femmina e uscita Luer slip maschio
  • Legame proteico minimo
  • Da utilizzare per soluzioni acquose e leggermente organiche
Specifica
Specifica
Single-use
PVDF
Non-sterile
HDPE
1 mL
4.0 mm
PVDF Membrane
0.45 μm
Analytical sample prep
Syringe Filter
4.0 mm