Learn More
Merck Filtri sterili per siringa Millex™: Membrana in PVDF Durapore - Giallo
Per la sterilizzazione e la chiarificazione di soluzioni sterili. Filtri sterili per siringhe EMD Millipore Millex™: Membrana MCE pronta all'uso; unità azionata mediante siringa, non maneggiata dall'operatore durante l'assemblaggio del filtro. Pori da 0.1, 0.22, 0.45 e 5.0 μm; disponibilità di filtri di grado medicale.
384.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Meets USP Class VI Biological tests for plastics. All 33 mm filters are CE-marked and suitable for both medical and laboratory applications outside the U.S. |
Colore | Yellow |
Monouso | Single-use |
Materiale | Durapore PVDF |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Tipo | Diametro (sistema metrico) | Materiale della punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Tipo | Diametro (sistema metrico) | Materiale della punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12766842
|
Merck
SLGVM33RS |
0.22 μm | Syringe Filter, Medical | 3.3 cm | Modified Acrylic |
384.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Ready-to-use, syringe-driven units designed for sterilizing and clarifying sterile solutions are available in 0.1, 0.22, 0.45 and 5.0μm pore sizes
- Integrità testata al 100%, confezionati singolarmente e sterilizzati
- Ingresso Luer-Lok™ femmina e uscita Luer Slip maschio
- Prodotti in ambiente controllato con processo automatizzato
- Banda codificata in colore giallo che indica chiaramente la membrana interna
- Filtri sterilizzanti da ≤0.22 μm
- Pori più grandi per chiarificazione e prefiltrazione
- Con certificato di qualità
Membrana in Durapore™ (PVDF)
- Sterilizzazione/chiarificazione col minore assorbimento proteico di soluzioni biologiche
- In polivinilidenfluoruro (PVDF)
- Sterilizzati mediante irradiazione gamma
- Soddisfano i test biologici USP Classe VI per la plastica
- Tutti i filtri da 33 mm sono dotati di marchio CE e sono idonei per applicazioni mediche e di laboratorio al di fuori degli Stati Uniti.
Compliance
Soddisfano i test biologici USP Classe VI per la plastica. Tutti i filtri da 33 mm sono marcati CE e ideali per l'uso in applicazioni mediche e di laboratorio all'esterno degli USA.
Specifica
Not Autoclavable | |
Yellow | |
Durapore PVDF | |
<100 μL | |
Female Luer Lok | |
145 psi | |
113°F | |
113°F | |
Modified Acrylic | |
3.3 cm |
Meets USP Class VI Biological tests for plastics. All 33 mm filters are CE-marked and suitable for both medical and laboratory applications outside the U.S. | |
Single-use | |
Sterile | |
PVDF | |
Male Luer Slip | |
50Pack | |
45°C | |
45°C | |
Syringe Filter, Medical |