Learn More
Merck Filtri sterili per siringa Millex™: Membrana in MCE - Blu
Per la sterilizzazione e la chiarificazione di soluzioni sterili. Filtri per siringa EMD Millipore Millex™ sterili: Membrana MCE pronta all'uso; unità azionata mediante siringa, non maneggiata dall'operatore durante l'assemblaggio del filtro. Pori da 0.22, 0.45 e 0.80μm; filtri di grado medicale disponibili.
253.00€ - 825.00€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Meets USP Class VI Biological tests for plastics. All 33 mm filters are CE-marked and suitable for both medical and laboratory applications outside the U.S.
Colore Blue
Monouso Single-use
Materiale Mixed Cellulose Esters (MCE)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
10353242
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLAA033SB
250/Pack 0.8 μm
825.00€
pezzi 250
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10792393
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SLAA033SS
50/conf. 0.8 μm
253.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Designed for sterilizing and clarifying sterile solutions. Millex™ Sterile Syringe Filters: MCE Membrane are ready-to-use, syringe-driven units that have never been touched by human hands during filter assembly. Feature 0.22, 0.45 and 0.80μm pore sizes; medical-grade filters available.
  • Testati al 100% per l'integrità, confezionati singolarmente e sterilizzati
  • Ingresso Luer-Lok™ femmina e uscita Luer Slip maschio
  • Prodotti in un ambiente controllato tramite un processo automatizzato
  • La fascia con codice colore blu indica quale membrana è all'interno
  • Filtri da 0.22μ m di grado sterilizzante
  • Pori più grandi per chiarificazione e prefiltrazione
  • Con certificato di qualità
Membrana MF-Millipore™ (MCE)
  • La membrana in esteri misti di cellulosa permette di eseguire filtrazioni generiche affidabili
  • Per la sterilizzazione/chiarificazione di acqua, tamponi e soluzioni saline
  • Sterilizzati con EtO
Conformità
  • Soddisfano i test biologici USP Classe VI per la plastica.
  • Tutti i filtri da 33 mm sono dotati di marchio CE e ideali per l'uso in applicazioni mediche e di laboratorio all'esterno degli USA.
Compliance
Soddisfano i test biologici USP Classe VI per la plastica. Tutti i filtri da 33 mm sono marcati CE e ideali per l'uso in applicazioni mediche e di laboratorio all'esterno degli USA.
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Blue
Mixed Cellulose Esters (MCE)
Sterile
<100 μL
Female Luer Lok
145 psi
45°C
45°C
Syringe Filter
3.3 cm
Meets USP Class VI Biological tests for plastics. All 33 mm filters are CE-marked and suitable for both medical and laboratory applications outside the U.S.
Single-use
0.8 μm
Clarification of water, buffers or aqueous solutions
Mixed Cellulose Esters (MCE)
Male Luer Slip
113°F
113°F
Modified Acrylic
100 mL