Learn More
Merck Millipore Accessorio per sistemi di purificazione dell’acqua serie Milli-Q™, filtro finale Millipak™ 40 Express
Use for the production of bacteria-free purified water
Marca:  Merck Millipore MPGP04001
Codice prodotto. 12809355
  • 528.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use for the production of bacteria-free purified water
  • Pore size: 0.22μm
  • Non-sterile
    • Certifications
      ISO 9001 v.2000 and ISO 14001
      Compliance
      USP 645 suitability requirements