Learn More
Merck Inserti per piastre per colture Millicell™: CM
Codice prodotto. 10126240 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro filtro (sistema metrico):
12 mm
30 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Piastra a 24 pozzetti
Piastra a 6 pozzetti
Altezza (sistema metrico):
5 mm
10.5 mm
13 mm
Area di coltura:
0.6 cm2
4.2 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro filtro (sistema metrico) Da utilizzare con (apparecchiatura) Altezza (sistema metrico) Area di coltura Dimensione della confezione
10126240 12 mm Piastra a 24 pozzetti 10.5 mm 0.6 cm2 pezzi 50
10094680 30 mm Piastra a 6 pozzetti 5 mm 4.2 cm2 pezzi 50
10412511 30 mm Piastra a 6 pozzetti 13 mm 4.2 cm2 pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10126240 Fornitore Merck N. del fornitore PICM01250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    549.00€
    495.38€ / pezzi 50
    Risparmia 53.62€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Per una differenziazione delle cellule migliorata e applicazioni ampliate, tra cui biologia cellulare analitica. Gli inserti per piastre per colture EMD Millipore Millicell™ incorporano membrane in PTFE Biopore™ con pori da 0.4μm. Inserti pronti all'uso da 30 o 12mm per piastre da 6 e 24 pozzetti.
Designed for improved cell differentiation and expanded applications involving analytical cell biology. Millicell™ Culture Plate Inserts incorporate PTFE Biopore™ membranes with 0.4μm pores. Ready-to-use 30 or 12mm inserts for 6 and 24-well plates.
Microporous, transparent membranes
  • Allow access to cell monolayer from both apical and basolateral domains
  • Promote enhanced cell attachment, growth, and differentiation of attachment-dependent and suspension cultures
  • Hydrophilic PTFE Biopore™ membranes for neural growth and embryo development work
  • Inert and allow repeated viewing of living cells through the membrane
  • Suitable for transport and permeability studies, co-culture for cell-cell interaction studies, in vitro toxicity testing, tumor cell metastasis studies, and organotypic cultures
Ready-to-use inserts
  • Fit most 6- or 24-well plates and are easily prepared for SEM and TEM techniques
  • Effective growth area for 12mm diameter inserts: 0.6cm2
  • Effective growth area for 30mm diameter inserts: 4.2cm2
  • Compatible with standard and fluorescent stains
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Area di coltura 0.6 cm2
Materiale Biopore PTFE
Dimensione del poro 0.4 μm
Tipo Culture Insert
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastra a 24 pozzetti
Diametro filtro (sistema metrico) 12 mm
Altezza (sistema metrico) 10.5 mm
Sterilità Sterile
No. of Wells 6, 24